Print…
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3106M-5G PC3106M-25G
APOSPC3106M-5GEA 132 EUR
APOSPC3106M-5G APOSPC3106M-25G
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide 97%
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide
Fórmula: C₁₄H₆F₆N₂S₂O₄
Ponto de Fusão: 157…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00018043
Número CAS: 860-39-9