Print…
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene
PC3105W-25G PC3105W-100G PC3105W-5G
APOSPC3105W-25GEA 49.3 EUR
APOSPC3105W-25G APOSPC3105W-100G APOSPC3105W-5G
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₈H₃BrF₆
Ponto de ebulição: 158 °C/740mmHg
Densidade: 1,738 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074904
Número CAS: 327-75-3