Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3105-25G PC3105-500G
APOSPC3105-25GEA 43.5 EUR
APOSPC3105-25G APOSPC3105-500G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₉H₅BrF₆
Peso Molecular: 307.03 g/mol
Ponto de ebulição: 136…140 °C/14mmHg
Ponto de Fusão: 18 °C
Densidade: 1.675 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009905
Número CAS: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
UN: 2920
ADR: 8+3 II