Print…
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3104T-1G PC3104T-5G PC3104T-25G
APOSPC3104T-1GEA 40.6 EUR
APOSPC3104T-1G APOSPC3104T-5G APOSPC3104T-25G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₉H₅BrF₆
Peso Molecular: 307.03 g/mol
Ponto de ebulição: 112 °C/0.2mmHg
Densidade: 1.637 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010306
Número CAS: 140690-56-8
UN: 2920
ADR: 8+3 II