Print…
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3103D-1G PC3103D-25G PC3103D-100G
APOSPC3103D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3103D-1G APOSPC3103D-25G APOSPC3103D-100G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₉H₃ClF₆O
Peso Molecular: 276.57 g/mol
Ponto de ebulição: 179 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061227
Número CAS: 53130-43-1
UN: 3265
ADR: 8 III