Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)(phenyl)methanone, 1,3-Di(trifluormethyl)-5-(phenylmethanoyl)benzene
PC3103-10G PC3103-50G PC3103-5G
APOSPC3103-10GEA 50.9 EUR
APOSPC3103-10G APOSPC3103-50G APOSPC3103-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Fórmula: C₁₅H₈F₆O
Peso Molecular: 318.22 g/mol
Ponto de ebulição: 111…112 °C/0.2mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015510
Número CAS: 21221-93-2
EINECS: 244-282-5