Print…
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3102-25G PC3102-5G PC3102-10G
APOSPC3102-25GEA 366 EUR
APOSPC3102-25G APOSPC3102-5G APOSPC3102-10G
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 98%
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Fórmula: C₁₅H₈F₆O
Ponto de Fusão: 93…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013561
Número CAS: 21084-22-0