Print…
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis(3-(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC3101-1G PC3101-5G PC3101-25G
APOSPC3101-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3101-1G APOSPC3101-5G APOSPC3101-25G
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Fórmula: C₁₅H₈F₆O
Ponto de Fusão: 98…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000390
Número CAS: 1868-00-4