Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3100-100G PC3100-25G PC3100-500G
APOSPC3100-100GEA 77 EUR
APOSPC3100-100G APOSPC3100-25G APOSPC3100-500G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₉H₃F₆N
Peso Molecular: 239.12 g/mol
Ponto de ebulição: 154…156 °C
Ponto de Fusão: 16…21 °C
Densidade: 1.421 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000379
Número CAS: 27126-93-8
EINECS: 248-240-7
UN: 3276
ADR: 6.1 III