Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzohydrazide
PC3090C-100G PC3090C-25G
APOSPC3090C-100GEA 401 EUR
APOSPC3090C-100G APOSPC3090C-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide
Fórmula: C₉H₆F₆N₂O
Peso Molecular: 272.15 g/mol
Ponto de Fusão: 132…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051848
Número CAS: 26107-82-4
EINECS: 247-462-1