Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3090-100G PC3090-10G PC3090-5G PC3090-25G
APOSPC3090-100GEA 87 EUR
APOSPC3090-100G APOSPC3090-10G APOSPC3090-5G APOSPC3090-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₄F₆O₂
Peso Molecular: 258.12 g/mol
Ponto de ebulição: 260
Ponto de Fusão: 140…144 °C
Densidade: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000388
Número CAS: 725-89-3
EINECS: 211-970-1