Print…
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3087-25G PC3087-5G PC3087-1G
APOSPC3087-25GEA 133 EUR
APOSPC3087-25G APOSPC3087-5G APOSPC3087-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₄F₆O₂
Peso Molecular: 258.12 g/mol
Ponto de ebulição: 260
Ponto de Fusão: 108…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042496
Número CAS: 32890-87-2