Print…
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,3'-Bis(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
PC3086M-1G PC3086M-250MG
APOSPC3086M-1GEA 364 EUR
APOSPC3086M-1G APOSPC3086M-250MG
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Fórmula: C₁₄H₁₀F₆N₂
Ponto de Fusão: 116…118 °C
Ponto de Inflamação: 165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236672
Número CAS: 346-88-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III