Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3086-100G PC3086-25G PC3086-5G
APOSPC3086-100GEA 0 EUR
APOSPC3086-100G APOSPC3086-25G APOSPC3086-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol
Fórmula: C₈H₄F₆S
Ponto de ebulição: 167 °C
Densidade: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042273
Número CAS: 130783-02-7
UN: 3334
ADR: 9,III