Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC3085-25G PC3085-5G
APOSPC3085-25GEA 92.8 EUR
APOSPC3085-25G APOSPC3085-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₈H₃ClF₆O₂S
Peso Molecular: 312.62 g/mol
Ponto de Fusão: 34…38 °C
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014725
Número CAS: 39234-86-1
UN: 3261
ADR: 8 II