Print…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-o-xylene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3081-100G PC3081-25G
APOSPC3081-100GEA 379 EUR
APOSPC3081-100G APOSPC3081-25G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-o-xylene 97%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-o-xylene
Fórmula: C₈H₄F₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094218
Número CAS: 433-95-4