Print…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3080-100G PC3080-1KG PC3080-500G
APOSPC3080-100GEA 0 EUR
APOSPC3080-100G APOSPC3080-1KG APOSPC3080-500G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylene 98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylene
Fórmula: C₈H₄F₆
Ponto de ebulição: 115…117 °C
Ponto de Fusão: –1 °C
Densidade: 1,381 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000402
Número CAS: 433-19-2
EINECS: 207-086-0
UN: 1993
ADR: 3,II