Print…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3079-1G PC3079-5G
APOSPC3079-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3079-1G APOSPC3079-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₆F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236291
Número CAS: 237069-83-9