Print…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3077-5G PC3077-10G PC3077-1G
APOSPC3077-5GEA 93.4 EUR
APOSPC3077-5G APOSPC3077-10G APOSPC3077-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₈BF₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03428511
Número CAS: 312936-89-3