Print…
4-Ethoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3071-1G PC3071-250MG
APOSPC3071-1GEA 0 EUR
APOSPC3071-1G APOSPC3071-250MG
4-Ethoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-Ethoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₀BF₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08059515
Número CAS: 313545-39-0