Print…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene
PC3070-1KG PC3070-250G
APOSPC3070-1KGEA 92.8 EUR
APOSPC3070-1KG APOSPC3070-250G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene 99%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
Fórmula: C₈H₄F₆
Ponto de ebulição: 115…117 °C
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000392
Número CAS: 402-31-3
EINECS: 206-939-4
UN: 1993
ADR: 3,III