Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N'-Hydroxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzimidamide
PC3066-1G PC3066-25G PC3066-5G
APOSPC3066-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3066-1G APOSPC3066-25G APOSPC3066-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime
Fórmula: C₉H₆F₆N₂O
Ponto de Fusão: 131…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068188
Número CAS: 72111-09-2