Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3065-25G PC3065-5G
APOSPC3065-25GEA 89.9 EUR
APOSPC3065-25G APOSPC3065-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₉H₅F₆NO
Peso Molecular: 257.14 g/mol
Ponto de Fusão: 161…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015511
Número CAS: 22227-26-5
EINECS: 244-849-7