Print…
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3062-1G PC3062-5G PC3062-10G
APOSPC3062-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3062-1G APOSPC3062-5G APOSPC3062-10G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₄F₆O
Ponto de ebulição: 172 °C
Densidade: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00083535
Número CAS: 59664-42-5