Print…
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Amino-3-cyanobenzotrifluoride, 2-Amino-5-trifluoromethylbenzonitrile
PC3059-1G PC3059-5G
APOSPC3059-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3059-1G APOSPC3059-5G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₅F₃N₂
Peso Molecular: 186.1300 g/mol
Ponto de ebulição: 95…115 °C/0.4mmHg
Ponto de Fusão: 72…74 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407465
Número CAS: 6526-08-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III