Print…
2-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,5-Difluorophenacyl bromide
PC3057-25G PC3057-5G
APOSPC3057-25GEA 947 EUR
APOSPC3057-25G APOSPC3057-5G
2-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone, Grau técnico
2-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅BrF₂O
Ponto de Fusão: 37…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00142839
Número CAS: 258513-41-6
UN: 1759
ADR: 8,III