Print…
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3053M-1G PC3053M-5G
APOSPC3053M-1GEA 52.2 EUR
APOSPC3053M-1G APOSPC3053M-5G
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride
Fórmula: C₁₀H₇ClF₆O₄S
Peso Molecular: 372.67 g/mol
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052841
Número CAS: 152457-95-9
UN: 3261
ADR: 8 III