Print…
6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC305018-1G PC305018-5G
APOSPC305018-1GEA 0 EUR
APOSPC305018-1G APOSPC305018-5G
6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₃BrFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13185797
Número CAS: 1052714-46-1