Print…
5-Bromo-2-fluoroisonicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC305015-1G PC305015-250MG
APOSPC305015-1GEA 502 EUR
APOSPC305015-1G APOSPC305015-250MG
5-Bromo-2-fluoroisonicotinic acid
5-Bromo-2-fluoroisonicotinic acid
Fórmula: C₆H₃BrFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185803
Número CAS: 1214377-40-8