Print…
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC305009-10G PC305009-1G PC305009-5G
APOSPC305009-10GEA 400 EUR
APOSPC305009-10G APOSPC305009-1G APOSPC305009-5G
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol
Fórmula: C₆H₆FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027049
Número CAS: 802325-29-7