Print…
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC305000-100G PC305000-25G
APOSPC305000-100GEA 185 EUR
APOSPC305000-100G APOSPC305000-25G
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₃F₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01313310
Número CAS: 106266-04-0