Print…
N-Methyl-bis-trifluoroacetamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetamide, MBTFA
PC3047-100G PC3047-25G
APOSPC3047-100GEA 171 EUR
APOSPC3047-100G APOSPC3047-25G
N-Methyl-bis-trifluoroacetamide 98%
N-Methylbistrifluoroacetamide
Trifluoroacetylating reagent for alcohols, thiols, phenols, carboxylic acids and amides.
Fórmula: C₅H₃F₆NO₂
Peso Molecular: 223.07 g/mol
Ponto de ebulição: 123…124 °C
Densidade: 1.547 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000412
Número CAS: 685-27-8
EINECS: 211-680-5
UN: 2920
ADR: 8+3 II