Print…
1,3-Dinitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3042-100G PC3042-250G PC3042-25G
APOSPC3042-100GEA 198 EUR
APOSPC3042-100G APOSPC3042-250G APOSPC3042-25G
1,3-Dinitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1,3-Dinitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₃F₃N₂O₅
Ponto de ebulição: 273…274 °C
Ponto de Fusão: –21 °C
Densidade: 1,623 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042268
Número CAS: 655-07-2
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II