Print…
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3041-1G PC3041-5G PC3041-25G
APOSPC3041-1GEA 0 EUR
APOSPC3041-1G APOSPC3041-5G APOSPC3041-25G
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene 99%
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅FN₂O₄
Ponto de Fusão: 84…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00205111
Número CAS: 349-01-9