Print…
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3040W-1G PC3040W-5G
APOSPC3040W-1GEA 61.1 EUR
APOSPC3040W-1G APOSPC3040W-5G
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol 98%
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol
Fórmula: C₆H₃FN₂O₅
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00179333
Número CAS: 364-32-9