Print…
3,4-Dinitrofluorobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Fluoro-1,2-dinitrobenzene
PC3040D-1G PC3040D-25G PC3040D-5G
APOSPC3040D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3040D-1G APOSPC3040D-25G APOSPC3040D-5G
3,4-Dinitrofluorobenzene 97%
3,4-Dinitrofluorobenzene
Fórmula: C₆H₃FN₂O₄
Ponto de Fusão: 55…56 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236671
Número CAS: 364-53-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II