Print…
Reagente de Sanger 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3040-100G PC3040-1KG PC3040-500G
APOSPC3040-100GEA 31.9 EUR
APOSPC3040-100G APOSPC3040-1KG APOSPC3040-500G
Reagente de Sanger 99%
Reagente de Sanger
Nucleophiles can displace the activated fluorine atom.Reagent for labelling of terminal amino acid groups.
Fórmula: C₆H₃FN₂O₄
Ponto de Fusão: 28…30 °C
Densidade: 1,482 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007056
Número CAS: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III