Print…
4,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,4-Difluoro-5-methylbenzoic acid
PC303306-5G PC303306-1G PC303306-25G
APOSPC303306-5GEA 89.9 EUR
APOSPC303306-5G APOSPC303306-1G APOSPC303306-25G
4,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
4,6-Difluoro-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Ponto de Fusão: 159…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09835285
Número CAS: 367954-99-2