Print…
3,4-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4,5-Dichloro-2-fluoroaniline
PC303284-1G PC303284-5G
APOSPC303284-1GEA 66.7 EUR
APOSPC303284-1G APOSPC303284-5G
3,4-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
3,4-Dichloro-6-fluoroaniline
Fórmula: C₆H₄Cl₂FN
Peso Molecular: 180.003 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19707630
Número CAS: 2729-36-4