Print…
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-(Trifluoromethoxy)-m-toluidine, 5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenamine, Benzenamine, 5-methyl-2-(trifluoromethoxy)-
PC303143-1G PC303143-5G
APOSPC303143-1GEA 316 EUR
APOSPC303143-1G APOSPC303143-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₈H₈F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18399696
Número CAS: 151276-15-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III