Print…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303134-1G PC303134-5G
APOSPC303134-1GEA 0 EUR
APOSPC303134-1G APOSPC303134-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Fórmula: C₁₁H₉F₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18399792
Número CAS: 1588508-08-0