Print…
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Benzamide, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-
PC303116-5G PC303116-1G
APOSPC303116-5GEA 316 EUR
APOSPC303116-5G APOSPC303116-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Peso Molecular: 233.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22682823
Número CAS: 1431329-75-7