Print…
2,6-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Ethoxy-2,6-difluorobenzonitrile
PC303113-10G PC303113-5G PC303113-1G
APOSPC303113-10GEA 383 EUR
APOSPC303113-10G APOSPC303113-5G APOSPC303113-1G
2,6-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile
Fórmula: C₉H₇F₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08062398
Número CAS: 916483-58-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III