Print…
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Butoxy-2,6-difluorobenzonitrile
PC303111-5G PC303111-1G
APOSPC303111-5GEA 224 EUR
APOSPC303111-5G APOSPC303111-1G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzonitrile 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzonitrile
Fórmula: C₁₁H₁₁F₂NO
Peso Molecular: 211.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201026
Número CAS: 1373920-94-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III