Print…
3-Fluoro-4-(4-methoxyphenoxy)phenylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303107-10G PC303107-5G
APOSPC303107-10GEA 0 EUR
APOSPC303107-10G APOSPC303107-5G
3-Fluoro-4-(4-methoxyphenoxy)phenylamine
3-Fluoro-4-(4-methoxyphenoxy)phenylamine
Fórmula: C₁₃H₁₂FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08687845
Número CAS: 87294-20-0