Print…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC303100-10G PC303100-5G PC303100-1G
APOSPC303100-10GEA 0 EUR
APOSPC303100-10G APOSPC303100-5G APOSPC303100-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Fórmula: C₇H₇ClFNO
Ponto de Fusão: 40…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832271
Número CAS: 1017777-77-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III