Print…
6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide
PC303099-10G PC303099-5G PC303099-1G
APOSPC303099-10GEA 351 EUR
APOSPC303099-10G APOSPC303099-5G APOSPC303099-1G
6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₄BrClF₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201040
Número CAS: 1373921-07-3