Print…
6-Chloro-2,3-difluorobenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC303098-5G PC303098-1G PC303098-25G
APOSPC303098-5GEA 203 EUR
APOSPC303098-5G APOSPC303098-1G APOSPC303098-25G
6-Chloro-2,3-difluorobenzonitrile 97%
6-Chloro-2,3-difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂ClF₂N
Peso Molecular: 173.55 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12922576
Número CAS: 157647-02-4