Print…
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-benzoyl chloride, Benzoyl chloride, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)
PC303093-5G PC303093-1G
APOSPC303093-5GEA 307 EUR
APOSPC303093-5G APOSPC303093-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₁₀H₈ClF₃O₂
Peso Molecular: 252.62 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22682812
Número CAS: 1431329-64-4