Print…
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC303089-10G PC303089-5G PC303089-1G PC303089-25G
APOSPC303089-10GEA 234 EUR
APOSPC303089-10G APOSPC303089-5G APOSPC303089-1G APOSPC303089-25G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl bromide 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl bromide
Fórmula: C₉H₁₀BrF
Peso Molecular: 217.08 g/mol
Ponto de Fusão: 44…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660268
Número CAS: 886501-82-2
UN: 3261
ADR: 8 II